Learn More
m-Kresolviolett, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | m-Cresol Purple |
| CAS | 2303-01-7 |
| Summenformel | C21H18O5S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4,4'-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[3-methylphenol], 3H-2,1-Benzoxathiole, phenol derivative, Metacresol Purple, m-Cresolsulfonephthalein, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[3-methyl-phenol]-S,S-dioxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)ccc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4C |
| IUPAC-Name | 4-[3-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 382.43 |
| Formelmasse | 382.0875 |