Learn More
Invitrogen™ M-CSF Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5110), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
207.00 € - 562.00 €
Spezifikation
| Antigen | M-CSF |
|---|---|
| Klon | 23GB5110 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30089551
![]() |
Invitrogen™
MA553848 |
100 μL |
562.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30088236
|
Invitrogen™
MA553849 |
20 μL |
207.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
M-CSF Recombinant Monoclonal antibody specifically detects M-CSF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpezifikation
| M-CSF | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P09603 | |
| 1435 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB5110 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| C87615; colony stimulating factor 1; colony stimulating factor 1 (macrophage); colony-stimulating factor-1 splice variant; CSF1; CSF-1; Csfm; H-MCSF; lanimostim; macrophage colony stimulating factor 1; macrophage colony stimulating factor alpha; macrophage colony stimulating factor beta; macrophage colony-stimulating factor; macrophage colony-stimulating factor 1; macrophage colony-stimulating factor beta; macrophage-colony stimulating factor alpha; MCSF; MCSF alpha; MCSFBETA; MGC31930; M-MCSF; op; osteopetrosis; Processed macrophage colony-stimulating factor 1 | |
| A synthesized peptide derived from human MCSF (55-105AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| Csf1 |