missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M-CSFR/CD115 Antibody (6B9B9) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18728803 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18728803 0.1 mL 0.10 Milliliter
18614366 0.025 mL 0.03 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18728803 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP237292

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

M-CSFR/CD115 Monoclonal specifically detects M-CSFR/CD115 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen M-CSFR/CD115
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6B9B9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fms
Gensymbole CSF1R
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human CSF1R (AA: 344-497) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 108 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1436
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.