missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M-CSFR/CD115 Antibody (CL11653) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21198AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
M-CSFR/CD115 Monoclonal antibody specifically detects M-CSFR/CD115 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| M-CSFR/CD115 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fms | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07333, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase | |
| 1436 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL11653 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur