missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M-CSFR/CD115 Antibody (CL11653) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30299500 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30299500 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30299500

Marke: Novus Biologicals NBP321198MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

M-CSFR/CD115 Monoclonal antibody specifically detects M-CSFR/CD115 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen M-CSFR/CD115
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11653
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fms
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07333, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1436
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.