Learn More
m-Nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30464877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464877 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464877 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN494700250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Summenformel C7 H5 N O4
Menge 250 g
Synonym Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Formelmasse 167.0219