Learn More
Julabo™ M+R Adapter mit Pt100-Externfühler
Click to view available options
Anschlusstyp:
2 - M24 x 1,5 Stecker
2 - M30 x 1,5 Stecker
2 - M38 x 1,5 Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | M+R In-Line Pt100-Sensor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für PRESTO W91, PRESTO W91t, PRESTO W91tt, PRESTO W91ttx Temperaturregelsystem |
| Anschlusstyp | 2 - M38 x 1,5 Stecker |