Learn More
Brady™ Industrielles Vinyletikettenzubehör der M-Serie für den Innen- und Außenbereich
Artikelnummer. 15143359
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf klar
Weiß auf Klar
Abmessungen (L x B):
20 ft. x 1 in.
25 ft. x 1 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 15143359
Marke: Brady™ 131607
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses langlebige, schrumpffreie Vinyl mit ultrafestem Kleber eignet sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Produkttyp Etikett
Farbe Weiß auf Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41 Label Printer, BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (metrisch) 68,58 mm
Abmessungen (L x B) 25 ft. x 1 in.
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschreibung Etikett
Ausführung Glanz
Format Patrone, Farbband
Zertifizierung/Konformität ASTM D 523; ASTM D 2979
Menge 1 Kassette