Learn More
m-Toluolsulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11472817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472817 100 g 100 Gramm
11428790 1 g 1 Gramm
11452817 5 g 5 Gramm
11462817 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11472817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15458.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1899-93-0 | C₇H₇ClO₂S | 190,641 g/mol
Reaktanten, die an der Synthese biologisch aktiver Moleküle beteiligt sind, darunter niedermolekulare Liganden für die Stat3 SH2-Domäne, Aryldisulfonamide mit antibakterieller Wirkung, Chinazolinanaloga zur Behandlung der Gaucher-Krankheit, 17β -HSD2-Inhibitoren zur Behandlung von Osteoporose, Isoindolin-5-propenhydroxamate zur Verwendung als Histon-Deacetylase-Inhibitoren.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1899-93-0
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.641
MDL-Nummer MFCD00051747
InChI-Schlüssel KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluenesulfonyl chloride, 3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-toluenesulfonyl chloride, 3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methyl, 3-toluenesulphonyl chloride, 3-methylphenylsulfonyl chloride, pubchem5624, m-tolylsulfonyl chloride
PubChem CID 2734595
IUPAC-Name 3-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material m-Toluenesulfonyl chloride
Dichte 1.314
Siedepunkt 252°C to 253°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.548
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2087865
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke