Learn More
m-Toluylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | m-Toluic acid |
| CAS | 99-04-7 |
| Summenformel | C8 H8 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-Methylbenzoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-methylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.15 |
| Formelmasse | 136.0524 |