missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

m-Toluidin-d7 (NH2), CDN

Artikelnummer. 30320855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320855 0.5 g 0.50 Gramm
30323856 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320855 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND78950.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methylaniline-D7
CAS 68408-25-3
Summenformel C7 D7 H2 N
Menge 0.5 g
Synonym Benzen-2,3,4,6-d4-amine, 5-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 5-(Methyl-d3)benzen-2,3,4,6-d4-amine (ACI), 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-trideuteriomethyl-aniline, 3-Methylaniline-d7, 3-Methylaniline-D7, m-Toluidine-d7 (NH2)
InChI-Formel InChI=1 S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(Trideuteriomethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 114.196
Formelmasse 114,117 g/mol
Reinheit (%) 98 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.