Learn More
m-Toluidin, TRC
Artikelnummer. 30454303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454303 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5362255G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluidine
CAS 108-44-1
Summenformel C7 H9 N
Menge 5 g
Synonym Benzenamine','3-methyl- (9CI','ACI), 3-Methylbenzenamine (ACI), m-Toluidine (8CI), (m-Methylphenyl)amine, 1-Amino-3-methylbenzene, 3-Aminophenylmethane, 3-Aminotoluene, 3-Methylaniline, 3-Methylphenylamine, 3-Toluidine, m-Aminotoluene, m-Methylaniline, m-Tolylamine, NSC 15349
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
SMILES Cc1cccc(N)c1
IUPAC-Name 3-Methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
Formelmasse 107.0735