Learn More
m-Toluoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | m-Toluoyl Chloride |
| CAS | 1711-06-4 |
| Summenformel | C8H7ClO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1)C(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 3-Methylbenzoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.59 |
| Formelmasse | 154.0185 |