Learn More
m-Toluoylchlorid, TRC
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | m-Toluoyl Chloride |
| CAS | 1711-06-4 |
| Summenformel | C8H7ClO |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1)C(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 3-Methylbenzoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.59 |
| Formelmasse | 154.0185 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?