Learn More
m-Tolyl isocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348226 5 g 5 Gramm
11358226 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11348226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15255.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 621-29-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-29-4
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00002021
InChI-Schlüssel CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methyl, meta-tolyl isocyanate, m-tolylisocyanate, m-isocyanatotoluene, 3-methylphenyl isocyanate, 3-tolyl isocyanate, 3-methylphenylisocyanate, 1-isocyanato-3-methyl-benzene, m-methylphenyl isocyanate
PubChem CID 69303
IUPAC-Name 1-Isocyanato-3-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Tolyl isocyanate
Dichte 1.033
Siedepunkt 75°C to 76°C (12 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5305
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 386149
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99%