Learn More
m-Tolylessigsäure 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13418368 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13418368 250 g Glasflasche -
10245190 5 g Glasflasche 5 Gramm
10336640 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13418368 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139112500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-36-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-36-3
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00004340
InChI-Schlüssel GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenylacetic acid, m-tolylacetic acid, 2-m-tolyl acetic acid, 2-3-methylphenyl acetic acid, 3-tolylacetic acid, m-methylphenylacetic acid, 3-methylphenyl acetic acid, m-tolylaceticacid, benzeneacetic acid, 3-methyl, methyll 3-methylphenylacetate
PubChem CID 12121
IUPAC-Name 2-(3-Methylphenyl)essigsäure
SMILES CC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Tolylacetic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61.0°C to 66.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH2CO2H
Menge 250 g
Beilstein 09,528
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Glänzende Flocken und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Tolylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.