Learn More
m-Tolylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30451350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451350 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5365801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Tolylacetic acid
CAS 621-36-3
Summenformel C9H10O2
Menge 1 g
Synonym 3-Methylbenzeneacetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(m-Tolyl)acetic acid, 3-Tolylacetic acid, m-Methylbenzeneacetic acid, m-Methylphenylacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC-Name 2-(3-Methylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681