Learn More
m-Tolylacetylchlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467777 250 mg 250 Milligramm
15457777 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37453.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13910-79-7
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD03424715
InChI-Schlüssel BGGKEDDFKBVTDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylphenyl acetyl chloride, m-tolylacetyl chloride, m-tolyl-acetyl chloride, 3-methylphenyl acetyl chloride, benzeneacetyl chloride,3-methyl, 3-methylbenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2760633
IUPAC-Name 2-(3-Methylphenyl)acetylchlorid
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Tolylacetyl chloride
Farbe Rot
Siedepunkt 98°C (7.5 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig