Learn More
m-Xylol, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10205570 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10543741 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10674682 1 L Glasflasche 1 Liter
10592324 10 L Kunststoff-Fass 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10205570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180860025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 €
    165.00 € / 2.5 Liter
    Sparen 5.00 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-38-3
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008536
InChI-Schlüssel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC-Name 1,3-Xylol
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Xylene
Schmelzpunkt -48.0°C
CAS Min. % 99.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8640g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4960 to 1.4980
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.864
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.62 mPa.s (20°C)
Wasser 0.1% max.
Beilstein 05, 370
Merck Index 15, 10278
Siedepunkt 139.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Xylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.