Artikelnummer. 10674682
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
Packungsgröße
10674682
1 L
Glasflasche
1 Liter
10543741
250 mL
Glasflasche
250 Milliliter
10205570
2.5 L
Glasflasche
2.50 Liter
10592324
10 L
Kunststoff-Fass
10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
10674682
Lieferant
Thermo Scientific Acros
Lieferanten-Nr.
180860010
76.86 EUR gültig bis 2026-12-31 BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS
108-38-3
Summenformel
C8H10
Molekulargewicht (g/mol)
106.17
MDL-Nummer
MFCD00008536
InChI-Schlüssel
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID
7929
ChEBI
CHEBI:28488
IUPAC-Name
1,3-Xylol
SMILES
CC1=CC(C)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
m-Xylene
Schmelzpunkt
-48.0°C
CAS Min. %
99.0
Farbe
Farblos
CAS Max. %
100.0
Dichte
0.8640g/mL
Menge
1 L
Flammpunkt
25°C
Infrarotspektrum
Echt
Verpackung
Glasflasche
Physikalische Form
Flüssig
Brechungsindex
1.4960 to 1.4980
Rückstand nach Verdampfung
0.005% max.
Prozentgehaltsbereich
99+%
Relative Dichte
0.864
Strukturformel
C6 H4 (CH3 )2
Viskosität
0.62 mPa.s (20°C)
Wasser
0.1% max.
Beilstein
05, 370
Merck Index
15, 10278
Siedepunkt
139.0°C
Löslichkeitsinformationen
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formelmasse
106.17
Reinheit (%)
≥99%
Güte
Extrarein
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?