Learn More
Applied Biosystems™ M13 Human, Forward Primer, HPLC
Artikelnummer. 15534374 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15534374 50 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15534374 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A15635
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
M13 Vorwärtsprimer, HPLC, Mensch
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung M13 Human Forward HPLC Primer, 50 nmol, für PCR und Sanger-Sequenzierung
Produkttyp M13 Human Forward DS Primer
Primer Vorwärts-Primer
Menge 50 nmol
Güte HPLC