Learn More
Brady™ M211 and M210 Indoor Outdoor Vinyl Labels
Artikelnummer. 15971011
Click to view available options
Breite (metrisch):
9,5 mm
12,7 mm
19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15971011
Marke: Brady™ 139740
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vinyl labels with high adhesion to difficult surfaces, as well as outdoor durability.
B-595 Vinyl haftet an schwierigen Oberfläche mit schwacher Energie, einschließlich PVC-Rohren, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recycelten Kunststoffen. Das B-595-Material zeichnet sich auch durch das Haften an stark strukturierten Oberflächen aus, wie z. B. lackierten Betonblockwänden, unebenem Holz, texturierten Kunststoffen, rauen Rohren und mit Papier ummantelten Rohren.
  • Abrieb-, kälte-, kraftstoff- und ölbeständig
  • Langlebigkeit auch im Außenbereich
  • Ideal für die allgemeine Laborkennzeichnung und Mikrotiterplatten-Kennzeichnung
Spezifikation
Farbe Schwarz auf Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker
Material Vinyl (B-595)
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Länge (metrisch) 6,4 mm
Breite (metrisch) 19 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Ausführung Gloss
Format Patrone, Farbband
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to 180°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +82°C
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU und 2015/863
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrik-Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Menge 1
Alternate Part Number M21-750-595-GY