Learn More
Eppendorf™ M4 BASIC-Inzahlungnahmeautomat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15121103 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
M4
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15121103 M4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15121103 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4982000411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 €
    268.00 € / 1 Stück
    Sparen 21.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für viskose oder schäumende Lösungen und Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck
  • Selbst zähflüssige oder flüchtige Flüssigkeiten, die schwer zu pipettieren sind, stellen für die Multipette M4
  • Der Combitips advanced™ werden hergestellt, um das System zu vervollständigen
  • Durch ihre hermetische Versiegelung bieten sie ein hohes Maß an Sicherheit beim Umgang mit infektiösen, toxischen oder radioaktiven Flüssigkeiten.
  • Wiederholte Dosiermodi reduzieren die Anzahl der Bewegungen, indem sie es dem Benutzer ermöglichen, die Spitze einmal zu befüllen und bis zu 100 Mal ohne Nachfüllen zu dosieren.
  • Automatisch Combitip Die Erkennung macht zeitaufwändige Volumenberechnungen überflüssig.
  • Breiter Dosierbereich: 1 μl bis 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Losspezifisches Zertifikat
Kompatible Spitzen Combitips Advanced
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Neutral
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitze 200 μL
Material Kunststoff
Modell M4
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Mehrfach-Pipette
Volumen (metrisch) 1 μL bis 10 ml