Learn More
Brady™ Chemical Resistant Cryogenic Polypropylene Labels
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Specialized - Labels outlast extremes and are ideal for laboratory identification on vials, centrifuge tubes and test tubes
- Durable - Labels resist chemicals, liquid nitrogen, other harsh environments and a high/low temperature range of -80° to 70°C
- Adhesive - Made with a permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth surfaces like glass, copper and stainless steel
- Certifications - RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- For material specific performance and properties, please refer to the Technical Data Sheet (TDS)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Printer Kit |
| Farbe | Schwarz auf Weiß |
| Displaytyp | None |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etiketten |
| Material | Polypropylen |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Breite (metrisch) | 38.10 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.102 mm |
| Mehr anzeigen |