Learn More
Thermo Scientific™ Doppelte nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen
Artikelnummer. 17467583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
150 mm
500 mm
750 mm
750 mm
Produktlinie:
Doppelte nanoViper
Einzelne nanoViper
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Produktlinie unitSize
17467583 750 mm Doppelte nanoViper 1 Stück
17447583 150 mm Doppelte nanoViper 1 Stück
17457583 500 mm Doppelte nanoViper 1 Stück
30040296 150 mm Einzelne nanoViper 1 Einheit
30040297 150 mm Doppelte nanoViper 1 Einheit
30040298 750 mm Einzelne nanoViper 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17467583 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DNV75750PN
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf.
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf. Diese Säulen lassen sich einfach anschließen und bieten hohe Reproduzierbarkeit und überragende Trennungen. Unsere Neo Säulen sind unter höherem Druck gepackt und für Drücke bis 1.500 bar ausgelegt. Sie liefern eine verbesserte Konsistenz von Säule zu Säule und eine höhere Effizienz. Die Säulenmedien werden nach hohen Standards hergestellt und ausgewählt und unter hohem Druck gepackt, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie, Auflösung und Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule führt. Dadurch sind eine größere Probenabdeckung und bessere Einblicke in die Proben möglich.
Vorteile der PepMap Neo Säulen
  • Überragende Konnektivität — Die Double nanoViper™ Säulen lassen sich mit Leichtigkeit anschließen.
  • Überragende Reproduzierbarkeit — präzise Fertigungsprotokolle für Packungsmedien verbessern die Konsistenz von Säule zu Säule und ermöglichen täglich reproduzierbare Analysen.
  • Überragende Trennung – Die unter Ultrahochdruck eingebrachte Packung erhöht die Säuleneffizienz. So können Sie mit bis zu 1.500 bar arbeiten, um eine verbesserte Peak-Symmetrie und Auflösung zu erzielen und dadurch eine höhere Probenkapazität für mehr Einblick in die Proben zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule, Doppelte nanoViper™
Durchmesser (metrisch) 75 μm
Länge (metrisch) 750 mm
Max. Druck 22000 psi (1500 bar)
Partikelgröße 2 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Each
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1.
Stationäre Phase C18.
Produktlinie Doppelte nanoViper
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Beschreibung Doppelte nanoViper™ PepMap™ Neo 2 µm C18 75 µm x 750 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptid-Mapping, LC-MS