Learn More
Simport™ Scientific M480 Einweg-Einbettkassetten in Quickload™-Spenderboxen
Geeignet für das Halten und Identifizieren von Gewebeproben in Verarbeitungs- und Einbettverfahren
Beschreibung
In Quickload™-Spenderboxen
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
- Geeignet für Standard-Metalldeckel (Kat.-Nr. M481)
- Geeignet für automatisierte Drucker
- Aus Acetal
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
| Acetal | |
| 2000 |