Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen
Artikelnummer. 18723574 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
18723574 Schwarz auf Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18723574 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177006
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen in rauen Umgebungen erfordern robuste Materialien und Brady's B-423 Polyester hält der Herausforderung stand. Dieses Material wurde für die hohen Anforderungen von Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien entwickelt und eignet sich ideal für eine Vielzahl schwieriger Oberflächen.
  • Robuste Umgebungsbedingungen – Hochhaftender, dauerhafter Klebstoff für eine Vielzahl von Oberflächenarten und Anwendungen bei allen Witterungsbedingungen
  • Entwickelte Leistung – Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Abrieb, Kraftstoff und Öl, Entfetter, Reiniger und Reinigungsmittel
  • Zertifizierungen – UL-anerkannt nach UL969, CSA nach C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU (bestanden 2015/863), DIN VDE 0472 Teil 815
  • Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt (TDS)
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Schwarz auf Weiß
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 7.62 m
Breite (metrisch) 25.40 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen für die Drucker M410, M510 und M511
Ausführung Glanz
Format Patrone
Modell R6200
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C bis +110°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenetikettierung, Bauteil- und Geräteetikettierung, Etikettierung elektrischer Bauteile, Allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfetikettierung, Solarmoduletikettierung, Lagerkennzeichnung
Menge Je 1
Alternate Part Number M4C-1000-423