Learn More
Brady™ Repositionable Multi-Purpose Vinyl Labels
Artikelnummer. 18743574
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18743574
Marca: Brady™ 177008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Repositionable Vinyl Film (B-581) is a durable, flexible, high-gloss material ideal for indoor/outdoor marking where frequent repositioning is required.
  • Special aggressive adhesive stays in place, but removes cleanly without leaving adhesive residue, making it ideal for applications like 5S and inventory
  • Vinyl film can be thermal transfer printed
  • Average outdoor durability is 5 years
  • Service temperature of -40°C to 82°C
  • For material specific performance and properties, please refer to the Technical Data Sheet (TDS)
Specifica
Produkttyp Printer Kit
Farbe Schwarz auf Weiß
Displaytyp None
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 7.62 m
Breite (metrisch) 25.40 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0.005 in.
Dicke (metrisch) 0.125 mm
Klebstofftyp Repositionable Acrylic
Beschreibung Repositionable Multi-Purpose Vinyl Labels
Ausführung Glanz
Format Patrone
Modell R6000HF
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +180°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +82°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and Equipment Labelling, Electrical Labelling, Facility Identification, Floor Marking, Lean and 5S Labelling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking
Menge Je 1
Alternate Part Number M4C-1000-581-WT
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato