Learn More
Brady™ M510 Druckerkit EU mit Fläschchenetikett
Beschreibung
- Erstellen Sie große 38,10-mm-Etiketten mit randlosem Druck und einer breiten Palette an Textgrößen.
- Drucken Sie mit bis zu 38,10 mm pro Sekunde, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen.
- Nutzen Sie den M510 für mehr Anwendungen mit über 250 einfach einzusetzenden Kartuschen und über 26 Hochleistungsmaterialien.
- Geben Sie Daten präziser ein, indem Sie zwischen einer intuitiven QWERTY-Tastatur, einem separaten Ziffernblock oder einem PC wechseln.
- Hintergrundbeleuchtetes Vollfarb-LCD-Grafikdisplay für einfachere Beschriftung in schwach beleuchteten Bereichen
- Robust konstruiert, um Stürze aus 1,2 m Höhe zu überstehen.
- Schiffe mit einer Lizenz für die Brady Arbeitsplatz-Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, die die einfache Erstellung einer breiten Palette von Etiketten und Schildern ermöglicht.
- Mit dem wiederaufladbaren NiMH-Akku können bis zu 1700 Etiketten mit einer einzigen Ladung gedruckt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker |
| Farbe | Blau, Grau |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etiketten |
| Material | Kunststoff |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,00 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,75 in. |
| Länge (metrisch) | 254.00 mm |
| Breite (metrisch) | 146.05 mm |
| Mehr anzeigen |