Learn More
Brady™ M511 Etikettendrucker-Kit
Artikelnummer. 17852699 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb, schwarz
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17852699 Gelb, schwarz 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17852699 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 €
    775.00 € / 1 Sets
    Sparen 102.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arbeite intelligenter. Größeres Etikett mit dem M511. Größere, deutlichere Botschaften drucken. Gehe von Kante zu Kante. Entwerfen und drucken Sie direkt vor Ort oder am PC. Dateien teilen, Daten importieren und bis zu 5 Benutzer gleichzeitig verbinden. Das Set beinhaltet Brady Workstation-Produkt- und Wire-ID-Software.
  • Ideal für größere Anwendungen – Etiketten bis zu 38,10 mm bedrucken
  • Weniger Abfall – nutzen Sie den gesamten Rand mit Text, Grafiken und Barcodes.
  • Längere Akkulaufzeit dank internem Li-Ionen-Akku – über 8 Stunden Arbeitszeit; 1.000 Etiketten mit einer einzigen Ladung
  • Robuster – widersteht Stürzen aus 1,8 m Höhe, Druckbelastungen von 115 kg sowie Sand- und Staubstürmen (MIL-STD-810G); Stoßfestigkeit nach Militärstandard
  • Drucken Sie überall – Bluetooth 5.0 (20 m Reichweite); bis zu 5 Benutzer gleichzeitig verbinden
  • Verwendet die Software zur Etikettenerstellung – die Express Labels App wird via Bluetooth auf einem Smartphone/Tablet übertragen; Brady Arbeitsplatz auf einem PC
  • Spart Zeit und Platz – verfügt über einen automatischen Etikettenschneider und druckt sowohl im Hoch- als auch im Querformat.
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Gelb, schwarz
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 3,6 in.
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 91.44 mm
Breite (metrisch) 152.40 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 6,4 in.
Tiefe (metrisch) 162.56 mm
Farbfunktion Einfarbig
Enthält Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer zusammen mit einem M511-Drucker, den Etikettenpatronen M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427 und M5-131-499 geliefert. AC Adapter, ein Magnet, ein Universalhaken, ein Netzteil für die Drucker M211 und M511, eine Kurzanleitung und Brady Workstation-Produkt und Wire-ID-Software-Suite.
Sprachen Arabisch (Ägypten), Bahasa (Indonesisch), Bahasa Malaiisch, Bulgarisch, Chinesisch (Traditionell und Vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (USA), Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch (Weltsprache), Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Hauptspeicher Speicher über verbundenes Mobilgerät
Modell M511
Druckgeschwindigkeit 33.80 mm/s
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Bluetooth™ USB 5 Low Energy (Klasse II), USB
Gewicht (angloamerikanisch) 2.6 lb.
Gewicht (metrisch) 1.2 kg
Zertifizierung/Konformität FCC Teil 15 Klasse A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Menge Jede
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC Netzteil, wiederaufladbarer Akku USB
Spannung 110/240 V
Keyboard Type Keine
Alternate Part Number M511-EU-UK-KIT