Learn More
Brady™ M610 Etikettendrucker
Artikelnummer. 17885225
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY (EU)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17885225
Marke: Brady™ 317797
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erhalten Sie die Haltbarkeit, die Ihre Arbeit erfordert. Erledigen Sie mehr mit erweiterten Funktionen, wie Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard, Betriebsbereitschaft bei Temperaturen im Minusbereich und zahlreichen Optionen für die Dateneingabe.
  • Gestalten und drucken Sie Etiketten mithilfe einer Tastatur oder mit Desktop-Software.
  • Profitieren Sie von einem verbesserten Li-Ion-Akku der dritten Generation mit längerer Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
  • Importieren und exportieren Sie auf dem Drucker Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach über den USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder ein USB-Flash-Laufwerk.
  • Drucken Sie Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde.
  • Erhalten Sie ein besonders robustes Produkt dank der Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) und der Fallbeständigkeit aus 1,80 m Höhe.
  • Nutzen Sie den Drucker bei Temperaturen von -18 °C bis 46 °C.
Spezifikation
Produkttyp Printer
Farbe Yellow, Gray
Displaytyp Backlit Graphic Color LCD
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Plastic
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 4.19 in.
Breite (angloamerikanisch) 4.22 in.
Länge (metrisch) 106.42 mm
Breite (metrisch) 107.19 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,93 in.
Höhe (metrisch) 328.42 mm
Farbfunktion Monocolor
Displaymaße 71.12 mm
Enthält Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Sprachen Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Hauptspeicher 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M610
Druckgeschwindigkeit 50.8 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen USB 2.0
Gewicht (angloamerikanisch) 3.1 lb.
Gewicht (metrisch) 1.41 kg
Zertifizierung/Konformität FCC Part 15 Class A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
Spannung 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (EU)
Alternate Part Number M610-QWERTY-EU