Learn More
Brady™ M610 Etikettendrucker mit BWS Suite
Artikelnummer. 17842105 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY
Alternate Part Number:
M610-AZ-BWS
M610-QY-EU-BWS
M610-QY-UK-BWS
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keyboard Type Alternate Part Number Packungsgröße
17842105 QWERTY M610-QY-UK-BWS 1 Stück
17823985 QWERTY M610-QY-EU-BWS 1 Stück
17805235 AZERTY M610-AZ-BWS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17842105 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 317806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 €
    869.00 € / 1 Stück
    Sparen 113.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem Etikettendrucker M610 erhalten Sie die Langlebigkeit, die Ihre Arbeit erfordert, dank erweiterter Funktionen wie Stoßfestigkeit nach Militärstandard, Betriebstemperaturen unterhalb des Gefrierpunkts und einer breiten Palette an Dateneingabeoptionen.
  • Etiketten mit einer Tastatur oder Desktop-Software entwerfen und drucken
  • Länger arbeiten mit einem verbesserten Gen3 Li-ION-Akku
  • Mit einer vollen Ladung können 4.500 Etiketten gedruckt werden.
  • Importieren und exportieren Sie Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach an den Drucker über USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder USB USB-Stick
  • Etiketten drucken mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,8 mm/Sek.
  • Profitieren Sie von erhöhter Langlebigkeit mit einem Drucker, der Stößen nach Militärstandard (MIL-STD-810G) und Stürzen aus 1,8 m Höhe standhält.
  • Betreiben Sie Ihren Drucker bei Temperaturen °von -18 °C bis +46 °C.
  • Der Drucker wird mit einem Brady™ WorkStation-Produkt- und Drahtkennzeichnungs-Suite, mit der Sie sofort mit der Gestaltung professioneller Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Gelb, Grau
Displaytyp Hintergrundbeleuchteter Farb-LCD-Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) M6 Seriendrucker, Drucker der BM-Serie
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 4,19 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,22 in.
Länge (metrisch) 106.42 mm
Breite (metrisch) 107.19 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,93 in.
Höhe (metrisch) 328.42 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,19 in.
Tiefe (metrisch) 106.42 mm
Farbfunktion Einfarbig
Displaymaße 71.12 mm
Enthält Hartschalenkoffer USB Kabel, Kurzanleitung, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku AC Adapter, Brady Workstation Software-Suite, 1 Rolle M6-11-427 und 1 M61-R4310 Farbband
Sprachen Arabisch, Kroatisch, Tschechien, Dänisch, Holländisch, Englisch (USA), Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Bulgarisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi
Hauptspeicher 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M610
Druckgeschwindigkeit 50,80 mm/Sek.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Windows-basierter Treiber für die Verwendung mit Drittanbietersoftware
Anschlusstypen USB 2.0; Standalone-Nutzung
Gewicht (angloamerikanisch) 3.10 lb.
Gewicht (metrisch) 1.41 kg
Zertifizierung/Konformität UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikettierung
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
Spannung 100/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M610-QY-UK-BWS