Learn More
Brady™ M611 Etikettendrucker-Kit EU mit Workstation PWID Suite
Artikelnummer. 16109500
Change view
Click to view available options
:
M611 Etikettendruckerkit EU; Farbmöglichkeit: Einfarbig; Druckgeschwindigkeit: 33,8 mm/s; Drucktechnologie: Direkt thermisch Thermotransfer; Auflösung: 300 dpi; Höhe (metrisch): 1,6 kg
Artikelnummer.
16109500 M611 Etikettendruckerkit EU; Farbmöglichkeit: Einfarbig; Druckgeschwindigkeit: 33,8 mm/s; Drucktechnologie: Direkt thermisch Thermotransfer; Auflösung: 300 dpi; Höhe (metrisch): 1,6 kg
1 options
Artikelnummer. 16109500
Marke: Brady™ 199974
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem BradyPrinter M611 können Sie auf einfache Weise die komplexesten Etiketten vor Ort nur mit Ihrem Smartphone entwerfen und sie dann mit dem BradyPrinter M611 auf zuverlässigen Etikettenmaterialien in Industriequalität drucken.
Zuverlässige Etiketten mit dem Brady™ M611 Etikettendrucker erstellen. Entwerfen Sie jedes komplexe Etikett vor Ort nur mit Ihrem Telefon – sobald unsere Express-App installiert ist, können Sie problemlos komplexe Etiketten mit 1D- und 2D-Codes sowie Barcodes entwerfen, serialisieren, eine umfangreiche Bildbibliothek verwenden, Text- oder Zeitstempel hinzufügen und sogar Daten aus der Cloud importieren.
Der M611 Drucker widersteht extremen Temperaturen, Feuer, Chemikalien, Lösungsmitteln, Kraftstoffen, Feuchtigkeit oder Schmutz. Seine Materialien sind so ausgelegt, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen verbunden und gut lesbar bleiben.
  • Unterstützt mehr als 800 Standardteile, wie z. B. Endlos-Bänder, Stanz- und Großrollen sowie kundenspezifische Etiketten und Bänder
  • Schneller Druck mit bis zu 33,8 mm/s.
  • AC-Netzteil, wiederaufladbarer Akku
  • Intuitiver LCD-Farb-Touchscreen
  • 2 Jahre Garantie
  • Im Lieferumfang sind EU-Netzkabel und die Brady™ Workstation Product and Wire Identification Suite enthalten
Spezifikation
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Print Technology Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 4,4 in.
Breite (metrisch) 113 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 115 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 11 in.
Tiefe (metrisch) 279 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Farbfunktion Monochrom
Enthält Drucker, USB-Kabel, Kurzanleitung, Netzteil, EU-Netzkabel, USB-Stick mit Treiber, Brady™ Workstation PWID Suite, Rolle PTL-97-488, M61-R4310 Farbband
Sprachen Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Hauptspeicher 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M611.
Druckgeschwindigkeit 33,8 mm/s
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Bluetooth, USB, USB 2.0
Temperaturbereich (metrisch) 5°bis 49 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 3,5 lb.
Gewicht (metrisch) 1,6 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Leiterplatten und Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Gewährleistung 2 Jahr
Spannung 110/240 V