Learn More
Brady™ M710 Etikettendrucker
Artikelnummer. 30242841 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Anschlusstypen:
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, eigenständige Verwendung
Eigenständige Verwendung, USB 2.0, USB-C
Alternate Part Number:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
Unit Size:
1 Set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Keyboard Type Anschlusstypen Alternate Part Number Unit Size
30242841 QWERTY Eigenständige Verwendung, USB 2.0, USB-C M710-QY-EU-BWS 1 Set
30242815 AZERTY Eigenständige Verwendung, USB 2.0, USB-C M710-AZ-BWS 1 Set
30242827 QWERTY Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, eigenständige Verwendung M710-WB-QY-EU-BWS 1 Set
30242829 AZERTY Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, eigenständige Verwendung M710-WB-AZ-BWS 1 Set
30242837 QWERTZ Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, eigenständige Verwendung M710-WB-QZ-BWS 1 Set
30242825 CYRILLIC Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, eigenständige Verwendung M710-WB-CYR-BWS 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30242841 Supplier Brady™ Supplier No. 322911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 €
    1179.00 € / 1 Sets
    Sparen 171.00 €
    12% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnell und mobil, druckt 76,2 mm pro Sekunde und schneidet Etiketten automatisch.
  • Druckt 76,2 mm pro Sekunde und schneidet Etiketten automatisch
  • Mit einer vollen Akkuladung können 4.500 Etiketten gedruckt werden.
  • Profitieren Sie von höherer Langlebigkeit mit einem Drucker, der Stürze aus 1,20 m Höhe, Sandstürmen und Staub unbeschadet übersteht.
  • Drucken Sie, was Sie brauchen, wie Sie es brauchen, einschließlich Text, Barcodes, Formen und Bilder, mithilfe einer Tastatur oder Software.
  • Erhalten Sie Flexibilität zwischen Shop und Außendienst durch Etikettenspeicherung, -freigabe und Datenimporte.
  • Schiffe mit einer Lizenz für die Brady Arbeitsplatz-Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, die die einfache Erstellung einer breiten Palette von Etiketten und Schildern ermöglicht.
Specifications
Produkttyp Tragbarer EtikettenDrucker
Farbe Blau
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 4,6 in.
Breite (angloamerikanisch) 9,45 in.
Länge (metrisch) 116.75 mm
Breite (metrisch) 240.03 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13,59 in.
Höhe (metrisch) 345.20 mm
Abmessungen (L x B) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Farbfunktion Einfarbig
Displaymaße 53.77 x 71.28 mm
Enthält Brady Workstation Suite
Sprachen Deutsch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Holländisch
Hauptspeicher 200 MB
Modell M710-QY-EU-BWS
Druckgeschwindigkeit 76,20 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Windows
Anschlusstypen Eigenständige Verwendung, USB 2.0, USB-C
Gewicht (angloamerikanisch) 5.40 lb.
Gewicht (metrisch) 2.45 kg
Zertifizierung/Konformität CE, FCC Klasse A
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
Spannung 110/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M710-QY-EU-BWS
Steckertyp EU