Learn More
MA5+Mo in 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Artikelnummer. 30316796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30316796 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316796 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMA5+MO1500400G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium∣Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium∣Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Industry Type Industrielle QK
Menge 400 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 1500 μg/g∣Calcium 1500 μg/g∣Magnesium 1500 μg/g∣Molybdenum 1500 μg/g∣Phosphorus 1500 μg/g∣Zinc 1500 μg/g