Learn More
MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn bei 750 μg/g in 75 cSt Öl
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Lösungstyp | Mischung |
| Element | Mehrere Elemente |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Öl |
| Industry Type | Industrielle QK |
| Menge | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 750 μg/g∣Boron 750 μg/g∣Calcium 750 μg/g∣Magnesium 750 μg/g∣Phosphorus 750 μg/g∣Zinc 750 μg/g |