Learn More
Cytiva MabSelect Sure™ Chromatographie-Medien
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
Beschreibung
Verfügt über einen alkalitoleranten rProtein A-Ligand, der die Protease-Resistenz zur Herstellung monoklonaler Antikörper erhöht
- Hält strengen CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0.1 bis 0.5 M NaOH stand
- Das Design bietet eine verbesserte Protease-Resistenz, was zu einer geringeren Ligand-Leckage führt
- Das generische Elutionsprofil für verschiedene monoklonale Antikörper ermöglicht den Plattformansatz zur Reinigung
- Die Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht die Verarbeitung großer Zufuhrmengen
- Wird für die kommerzielle Herstellung monoklonaler Antikörper verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 ml |
| Stabilität | Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung von stringenten sowie kostengünstigen CIP- und Desinfektionsverfahren und Herstellung von monoklonalen Antikörpern |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Bindungsvermögen | 30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit |
| Produkttyp | MabSelect SuRe-Medien |
| Flussrate | <500 cm/h |
| Partikelgröße | 85 μm |
| Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett | 7.87 Zoll |
| Höhe (metrisch) Säulenbett | 20 cm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MabSelect SuRe, 25 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.