Learn More
Cytiva MabSelect Sure™ LX Chromatographie-Medien
Artikelnummer. 11693074 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
200 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11693074 200 ml 200 Milliliter
11683074 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11693074 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17547402
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Protein A-Affinitätsmedium mit hohem dynamischen Bindungsvermögen, das die Leistung verbessert und Kosten senkt
Alkalitoleranz ermöglicht Stabilität, gründliche Reinigung und Reduktion bei Kontamination
  • Alkali-stabilisierter, Protein A-derivierter (E.coli) Ligand
  • Hohes dynamisches Bindungsvermögen (DBC) für kulturen mit hohen Titern
  • Verringert das Kontaminations- und Verschleppungsrisiko
  • Alkalitoleranter rProtein A-Ligand, beständig gegen stringente CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0.1 bis 0.5 M NaOH
Aufreinigung monoklonaler Antikörper für klinische Anwendungen und Prozessgrößen
Zertifizierungen
Analysezertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 ml
Stabilität Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern für klinische Anwendungsgebiete
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen 60 mg Human IgG/ml medi μm
Produkttyp MabSelect SuRe LX-Medien
Flussrate 500 cm/Ho μr
Partikelgröße 85 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 20 cm
Enthält Analysezertifikat
Max. Druck < 2 bar
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 12
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Alkalistabilisierte Protein A-abgeleitete (E. coli)