Beschreibung
Alkalitoleranz ermöglicht Stabilität, gründliche Reinigung und Reduktion bei Kontamination
- Alkali-stabilisierter, Protein A-derivierter (E.coli) Ligand
- Hohes dynamisches Bindungsvermögen (DBC) für kulturen mit hohen Titern
- Verringert das Kontaminations- und Verschleppungsrisiko
- Alkalitoleranter rProtein A-Ligand, beständig gegen stringente CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0.1 bis 0.5 M NaOH
Aufreinigung monoklonaler Antikörper für klinische Anwendungen und Prozessgrößen
Zertifizierungen
Analysezertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 ml |
| Stabilität | Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern für klinische Anwendungsgebiete |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Bindungsvermögen | 60 mg Mensch IgG/ml Medium |
| Produkttyp | MabSelect SuRe LX-Medien |
| Flussrate | 500 cm/h |
| Partikelgröße | 85 μm |
| Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett | 7.87 Zoll |
| Höhe (metrisch) Säulenbett | 20 cm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MabSelect SuRe LX, 25 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.