Learn More
Cytiva MabSelect Xtra™ Chromatographie-Medien
Artikelnummer. p-4673272 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
200 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11389981
Marke: Cytiva 17526907
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet eine Erfassung mit hohem Reinheitsgrad und ein hohes dynamisches Bindungsvermögen
  • Hohe Ligandenselektivität und Matrixhydrophilität
  • Verbesserte Prozessökonomie durch geringere Rohstoffkosten und/oder weniger Zyklen
  • Die Druck-/Flusseigenschaften sind im Vergleich zu MabSelect™ SuRe™ und MabSelect etwas niedriger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Entwicklung, um Anforderungen steigender Expressionsniveaus in Einsatzstoffen für monoklonale Antikörper zu erfüllen
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen 40 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit
Produkttyp MabSelect Xtra-Medien
Flussrate <300 cm/Stunde
Partikelgröße 75μ m
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 20 cm
Max. Druck <200 kPa
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose
pH-Bereich 2 bis 12
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Rekombinantes Protein A (E. Coli)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MabSelect Xtra
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.