Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (Dehydrated)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12653488
Click to view available options
Menge:
500 g
Je
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12653488
Marke: Thermo Scientific™ CM0007R
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with this chromogenic medium.
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar (Dehydrated). This differential medium gives a number of diagnostic indications such as bile tolerance, colony morphology and chromogenesis. MacConkey Agar corresponds to the medium recommended by the World Health Organizaton1, the Department of Health2 for the bacterial examination of water.
Verwenden Sie MacConkey Agar für die Kultivierung von Pathogenen, die in einer Vielzahl von Proben vorhanden sein können.
  • Einfache Ablesbarkeit: leicht zu differenzieren zwischen Escherichia coli (rote nicht-mukoide Kolonien) und Staphylococcus spp. (blassrosa opake Kolonien) und Pseudomonas aeruginosa (grün-braune Kolonien).
  • Empfohlen von World Health organizaton1, Department of Health2.
Aufgrund seiner Fähigkeit, das Wachstum von pathogenen grampositiven Kokken zu unterstützen (z. B. Staphylokokken und Enterokokken) sowie von Enterobacteriaceae wird MacConkey Agar besonders für die Kultivierung von Krankheitserregern empfohlen, die in einer Vielzahl von Proben wie Urin, Kot und Wundtupfer vorkommen können. Obwohl selektiv wirkend, wird eine gemischte Bakterienflora nicht im gleichen Umfang wie durch andere hemmende Medien (einschließlich anderer MacConkey Agar) unterdrückt. MacConkey Agar sollte parallel zu anderen selektiven Indikatormedien, wie etwa Desoxycholat-Citrat-Agar, Wismutsulfit-Agar, Brillantgrün-Agar Brillantgrün-Galle-(2 %)-Bouillon, und einem nicht selektiven Medium wie Blutagar verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MacConkey-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge Je
Ertrag Für 9,6 l mediµm