Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (Dehydrated)
Artikelnummer. p-10710000
Click to view available options
Menge:
500 g
Je
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10661675
Marke: Thermo Scientific™ CM0007B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with this chromogenic medium.
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar (Dehydrated). This differential medium gives a number of diagnostic indications such as bile tolerance, colony morphology and chromogenesis. MacConkey Agar corresponds to the medium recommended by the World Health Organizaton1, the Department of Health2 for the bacterial examination of water.
Verwenden Sie MacConkey Agar für die Kultivierung von Pathogenen, die in einer Vielzahl von Proben vorhanden sein können.
  • Einfache Ablesbarkeit: leicht zu differenzieren zwischen Escherichia coli (rote nicht-mukoide Kolonien) und Staphylococcus spp. (blassrosa opake Kolonien) und Pseudomonas aeruginosa (grün-braune Kolonien).
  • Empfohlen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)1, die Abteilung für Gesundheit2.
Aufgrund seiner Fähigkeit, das Wachstum von pathogenen grampositiven Kokken zu unterstützen (z. B. Staphylokokken und Enterokokken) sowie von Enterobacteriaceae wird MacConkey Agar besonders für die Kultivierung von Krankheitserregern empfohlen, die in einer Vielzahl von Proben wie Urin, Kot und Wundtupfer vorkommen können. Obwohl selektiv wirkend, wird eine gemischte Bakterienflora nicht im gleichen Umfang wie durch andere hemmende Medien (einschließlich anderer MacConkey Agar) unterdrückt. MacConkey Agar sollte parallel zu anderen selektiven Indikatormedien, wie etwa Desoxycholat-Citrat-Agar, Wismutsulfit-Agar, Brillantgrün-Agar Brillantgrün-Galle-(2 %)-Bouillon, und einem nicht selektiven Medium wie Blutagar verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MacConkey-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 9,6 l Medium
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.