Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey-Agar Nr. 3
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ MacConkey-Agar Nr. 3 können Sie coliforme Organismen einschließlich E. coli nachweisen und quantitativ bestimmen und gleichzeitig Arten der Gattung Salmonella und Shigella in klinischen- und Lebensmittelproben isolieren und nachweisen.Eine der bekanntesten Formulierungen zum Nachweis von coliformen Organismen der Gattung Salmonella und Shigella weist nun eine verbesserte Selektivität gegenüber grampositiven Organismen auf und dient zudem als optimales Medium für die Stuhldiagnostik.
Harnwegsinfektionen, Bakteriämie, Meningitis und Durchfallerkrankungen sind die häufigsten klinischen Syndrome, die im Zusammenhang mit Escherichia coliEscherichia coli auftreten.O157:H7 ist der Auslöser für blutige Durchfallerkrankungen und das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS).Escherichia coli ist ein aerobes, gramnegatives Bakterium, das am häufigsten im Darm von Menschen und Tieren anzutreffen ist.Daher dient das Bakterium als Indikator für eine Kontamination von Wasserquellen mit Fäkalien.Dieses Pathogen wächst leicht auf einer Vielzahl von Kulturmedien.
Salmonellen und Shigellen sind Hauptverursacher von bakteriellen Darmerkrankungen.Die Übertragung erfolgt auf fäkal-oralem Weg, bei Kontakt mit Erkrankten sowie durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder über verseuchtes Wasser.Schon eine relativ kleine Anzahl von Organismen kann zu einer symptomatischen Infektion führen.Salmonellen und Shigellen sind aerobe, gramnegative und Oxidase-negative Bakterien.Einige Arten von Salmonellen sowie alle Shigellen sind unbeweglich.Diese Organismen wachsen auf Standard-Nährmedien wie MacConkey-Agar, SS-Agar und XLD-Agar.Anreicherungsbouillon sollte auch bei der Kultivierung dieser Organismen verwendet werden, um einen maximalen Durchsatz zu erzielen.
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar.Über die Verfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnisse benötigen, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Dunkelrot, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | UK |
| Medientyp | MacConkey-Agar Nr. 3 |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Packung |