Learn More
Hellma Makroküvette, 100-OS
Artikelnummer. 10140251
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke Packungsgröße
10140251 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10140251 Lieferant Hellma Lieferanten-Nr. 100220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.36 €
    90.50 € / 1 Stück
    Sparen 3.86 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezielle optische Glasküvette für Absorptionsmessungen im sichtbaren Bereich, mit Glasdeckel.
  • Makroküvettentyp
  • Spezielle Konstruktion aus Glasfaser
  • Messung der Absorption im sichtbaren Bereich
  • Glasdeckel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 700 μl
Material Spezielles optisches Glas
Verschlussmaterial Glas
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Dicke (metrisch) Basisdicke: 1.5 mm
Enthält Glasdeckel
Menge 1/Pckg.
Schichtdicke 2 mm
Wavelength Range 320 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5 mm