Learn More
Hellma Makroküvette, 100-QS Quarz
Artikelnummer. 15188454
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke Packungsgröße
15188454 5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15188454 Lieferant Hellma Lieferanten-Nr. 100540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 €
    154.47 € / 1 Stück
    Sparen 82.53 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvette mit PTFE-Deckel.
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • UV/VIS-Bereich
  • PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.750 μl
Material Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Dicke (metrisch) Basisdicke: 1.5 mm
Enthält PTFE-Deckel
Menge 1/Pckg.
Schichtdicke 5 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5 mm