Learn More
Hellma Makroküvette, 110-QX
Product Code. 10770723
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 μl
1.750 μl
Schichtdicke:
1 mm
5 mm
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Schichtdicke unitSize
10770723 350 μl 1 mm 1 Stück
10721431 1.750 μl 5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10770723 Supplier Hellma Supplier No. 110146
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Add to basket
Add to basket
Hochreine Quarzglasküvette mit PTFE-Stopfen.
  • Konstruktion aus hochreinem Quarzglas
  • UV/VIS/NIR-Bereich
  • PTFE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
Specifications
Kapazität (metrisch) 350 μl
Material Quarzglas
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Dicke (metrisch) Basisdicke: 1.5 mm
Enthält PTFE-Stopper
Menge 1/Pckg.
Schichtdicke 1 mm
Wavelength Range 200 bis 3.500 nm
Höhe (metrisch) 52 mm
Breite (metrisch) 12,5 mm