Learn More
Hellma Makroküvette, 111-OS
Click to view available options
Schichtdicke:
10 x 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Glasfaser
- PTFE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
- VIS-Bereich
- Für Fluoreszenzmessungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3500 μl |
| Material | Spezielles optisches Glas |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 10 mm |
| Dicke (metrisch) | Basisdicke: 1.25 mm |
| Enthält | PTFE-Stopper |
| Menge | 1/Pckg. |
| Schichtdicke | 10 x 10 mm |
| Wavelength Range | 320 – 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |
| Mehr anzeigen |