Learn More
Hellma Makroküvetten, 100-QS Quarz (Paar)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 μl
1750 μl
Schichtdicke:
1 mm
5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
- UV/VIS-Bereich
- Glasdeckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 350 μl |
| Material | Suprasil Quartz, QS-100 |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
| Dicke (metrisch) | Basisdicke: 1.5 mm |
| Menge | 2/Pk |
| Schichtdicke | 1 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12.5 mm |