missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macro H2A.2 Antibody (CL5263) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61156UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Macro H2A.2 Monoclonal antibody specifically detects Macro H2A.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Macro H2A.2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| core histone macro-H2A.2, core histone macroH2A2.2, H2A histone family, member Y2, Histone macroH2A2, macroH2A2, mH2A2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9P0M6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL5263 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 55506 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur