Learn More
Karl Hecht™ MACRO Blutsenkungsgerät aus Edelstahl
Artikelnummer. 10185321
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Pipetten (10)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10185321 Pipetten (10) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10185321 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 40367010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.52 €
    168.59 € / 1 Stück
    Sparen 34.93 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komplettgerät mit Kippvorrichtung für die schnelle Sedimentation.
  • Mit 10 verschmolzenen Graduierungspipetten
  • Beinhaltet Blutsedimentationspipetten Nr. 40380010
  • Schutzkappen für Pipetten
  • Blutmischröhrchen mit Gummistopfen Nr. 40379010
  • Spezielle Gummikappen Nr. 40377015
  • Gebrauchsanweisung für eine Einzelverpackung
Spezifikation
Aufnahmevermögen Pipetten (10)
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Blutsedimentation
Menge Stück
Enthält Pipetten, Schutzkappen, Mischröhrchen, Gummikappen